Learn More
BRAND™ Connecteur de tubulure en Y en polypropylène translucide
Fabriqués en PP translucide. Accueille trois tubes avec bras et tiges en Y.
27.60€ - 58.45€
Spécification
Type de produit | Connecteur de tubulure |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Forme | Y |
Couleur | Translucide |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12110062
|
BRAND™
152903 |
Tubulure de 4 à 5 mm de D.I. |
33.75€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15271509
|
BRAND™
152905 |
Tubulure de 6 à 7 mm de dia. int. |
58.45€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11833930
|
BRAND™
152900 |
Tubulure de 3 mm de D.I. |
27.60€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11843970
|
BRAND™
152907 |
Tubulure de 8 à 9 mm de D.I. |
46.15€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10579461
|
BRAND™
152910 |
Tubulure de 10 à 11 mm de D.I. |
46.05€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure en polypropylène translucide
- Accueille 3 tubes de même diamètre
Spécification
Connecteur de tubulure | |
Polypropylène | |
Y | |
Translucide |