Learn More
BRAND™ Connecteur de tubulure en Y en polypropylène translucide
Fabriqués en PP translucide. Accueille trois tubes avec bras et tiges en Y.
Marque: BRAND™ 152907
43.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en polypropylène translucide
- Accueille 3 tubes de même diamètre
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Polypropylène | |
Tubulure de 8 à 9 mm de D.I. | |
Tubulure de 8 à 9 mm de D.I. | |
Translucide |
64 mm | |
20/boîte | |
Y | |
Connecteur de tubulure |