Learn More
BRAND™ Connecteur de tubulure en Y en polypropylène translucide
Fabriqués en PP translucide. Accueille trois tubes avec bras et tiges en Y.
Marque: BRAND™ 152900
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en polypropylène translucide
- Accueille 3 tubes de même diamètre
Spécification
Polypropylène | |
Tubulure de 3 mm de D.I. | |
Tubulure de 3 mm de D.I. | |
14 mm de distance entre deux bras | |
Connecteur de tubulure |
24 mm | |
20/boîte | |
Y | |
Translucide |