Learn More
Fisherbrand™ Flacons PEHD translucides
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications de laboratoire. Les flacons en PEHD translucides Fisherbrand™ sont dotés d’un col large pour un versement facile.
16.05€ - 31.37€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Comprend | Bouchon à vis en polypropylène bleu |
Matériau | HDPE |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11597423
|
Fisherbrand™
P107/C3 |
125 ml |
16.05€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11507433
|
Fisherbrand™
P107/C5 |
250 ml |
19.92€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11517433
|
Fisherbrand™
P107/C6 |
500 ml |
31.37€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11527433
|
Fisherbrand™
P107/C7 |
1 000 ml |
20.96€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis en PP
Spécification
Translucide | |
HDPE | |
Large | |
Polypropylène |
Bouchon à vis en polypropylène bleu | |
Oui | |
Flacon à col large | |
Bouchon à vis |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons PEHD translucides