Learn More
Fisherbrand™ Flacons PEHD translucides
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Description
- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis en PP
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 125 ml |
Couleur | Translucide |
Comprend | Bouchon à vis en polypropylène bleu |
Matériau | HDPE |
Nb par paquet | 12/boîte |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 93 mm |
Type de produit | Flacon à col large |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons PEHD translucides >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu