Learn More
Fisherbrand™ Flacons PEHD translucides
Code produit. 11517433 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11517433
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications de laboratoire. Les flacons en PEHD translucides Fisherbrand™ sont dotés d’un col large pour un versement facile.
  • Flacons transparents à usage général
  • Bouchon à vis en PP
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Comprend Bouchon à vis en polypropylène bleu
Matériau HDPE
Nb par paquet 12/boîte
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 140 mm
Type de produit Flacon à col large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 58/R3
Diamètre (métrique) 76mm
Type de bouchon Bouchon à vis