Learn More
Flacons ronds à col large en PEHD Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
- Flacons en PEHD rigides translucides avec bouchons à vis en polypropylène à ajout de PVDC
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Couleur | Translucide |
| Matériau | HDPE |
| Nb par paquet | 10 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 104 mm |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |