Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, volume réglable
La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes. Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
Marque: BRAND™ 705878
264.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes.
- Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
- Grâce à son ergonomie parfaite, la Transferpette™ S offre une prise confortable pour n'importe quelle position de la main, que vous soyez gaucher ou droitier, ou que vous ayez de grandes ou petites mains.
- Il n'est pas nécessaire de changer de préhension, car la pipette de microlitres permet un fonctionnement à une seule main : réglez le volume, pipettez, éjectez la pointe.
- La protection contre le changement de volume est également facile à utiliser avec des gants et évite une modification accidentelle du volume de votre appareil.
- La Transferpette™ S est également dotée de la technologie Easy Calibration, qui facilite l’étalonnage.
- Un tableau de compatibilité indique les pointes qui s'adaptent à l'appareil, ce qui vous permet de toujours commander les bons cônes de pipette.
- Gamme de volumes des pipettes monocanal : de 0,1 μl à 10 ml
- Gamme de volumes de pipettes multicanaux : de 0,5 μl à 300 μ l
- Pointe conique universelle
- Code couleur sur la molette de réglage de réglage du volume, protection de l'arbre et protection contre le changement de volume
- Insertion et éjection faciles des pointes grâce aux joints toriques des pipettes multicanaux
- Peut être étalonné facilement et sans outils grâce à la technologie Easy Calibration
- Arbre fin pour un échantillonnage à partir de récipients étroits (tubes à centrifuger)
- Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
- Viscosité jusqu’à 260 mPa
Spécification
DIN EN 285 | |
Autoclavable | |
Transferpette S | |
Pipette | |
15 à 40°C | |
11,3 in | |
4,7 in | |
1,9 in |
Transferpette™ S, 20 à 200 μl, volume réglable, D-200, DE-M | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
20 à 200 μl | |
36 mois | |
28,7 cm | |
12 cm | |
4,8 cm |
Vidéos
-
Brand Transferpette S (EN)
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
5Heures
3Minutes
44Secondes
6 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant