Learn More
Heathrow Scientific Pipette de transfert, naturelle
Pipette de transfert en plastique PE monobloc incassable convenant parfaitement aux applications de banque de sang, d’analyse d’urine, d’hématologie, de chimie humide, de microbiologie et de sérologie.
Marque: Heathrow Scientific HS206373C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gradué
- Jetable
- Non. Voies : 4
- Capacité du chronométrage : 24 heures
- Sens de comptage : Haut/bas
Spécification
Non | |
1,27 cm | |
Stérile | |
6,10 in | |
3 mL | |
Oui |
0,50 in | |
PE | |
Oui | |
Emballage individuel | |
15,50 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heathrow Scientific Pipette de transfert, naturelle > 3 ml ; emballage individuel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu