Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood QuickPure
Isole l’ADN génomique issu de sang. Les colonnes NucleoSpin™ Blood QuickPure sont parfaites pour la purification ultra-rapide d’ADN hautement concentré.
Marque: Macherey-Nagel™ 740569.50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques- Pour la purification ultra-rapide d’ADN hautement concentré issu de sang
- Procédure ultra-rapide
- Lavage et séchage en une seule étape combinée (manipulation < 10minutes)
- Rendements d’ADN élevés et homogènes
- Volume d'élution seul de 30 à 50 μ L
- ADN hautement concentré, prêt à l’emploi pour les applications sensibles en aval
- ADN issu de sang total (humain ou animal, frais ou congelé)
- ADN issu de sang total traité par citrate, EDTA, héparine, CPDA
- ADN provenant de la couche leucocyto-plaquettaire, des plaquettes, des liquides organiques (comme par exemple le liquide amniotique), du sérum, du plasma
- ADN issu de cellules de culture
- Applications types en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Mini-colonne de centrifugation | |
Applications : ADN issu de sang total (humain ou animal, frais ou congelé), ADN issu de sang total traité au citrate, à l'EDTA, à l'héparine, au CPDA, ADN issu de la couche leucocyto-plaquettaire, des plaquettes, des liquides organiques (comme par exemple le liquide amniotique), du sérum, du plasma, ADN issu de cellules de culture, Applications standards en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques. | |
Colonne de purification d’ADN | |
25 min |
Technologie à membrane de silice | |
50 | |
2 mL |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood QuickPure > Nombre de réactions : 50
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu