Learn More
Trans-Zeatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15474449
Trans-Zeatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15474449
100 mg
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Code produit. 15474449
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61972.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Hormone de croissance végétale qui stimule la division cellulaire
trans-Zeatin regulates cell division, development, and nutrient processing. It acts as a high-affinity ligand for a number of receptors, including arabidopsis histidine kinases (AHKs), specifically AHK3, which is important in mediating plant development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-Zeatin régule la division cellulaire, le développement et la transformation des nutriments. Il agit comme un ligand de haute affinité pour un certain nombre de récepteurs, y compris les kinases d’arabidopsis histidine (AHK), en particulier l3’AHK , qui est important dans la médiation du développement des plantes.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le DMF
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1637-39-4
Formule moléculaire C10H13N5O
Poids moléculaire (g/mol) 219.248
Numéro MDL MFCD00213654
Clé InChI UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Synonyme trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, eAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 449093
ChEBI CHEBI:16522
Nom IUPAC (E)-2-méthyl-4-(7H-purin-6-ylamino) mais-2-en-1-ol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Zeatin
Point de fusion 208°C to 210°C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Beilstein 616241
Merck Index 14,10117
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and DMF
Poids de la formule 219.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM10L012 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2025 Catalog NumberJ61972.MF,J61972.MD,J61972.MC
Numéro de lotM08L004 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2025 Catalog NumberJ61972.MF,J61972.MD,J61972.MC
Numéro de lotQ25K023 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/05/2024 Catalog NumberJ61972.MF,J61972.MD,J61972.MC
Numéro de lotZ18J014 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/01/2024 Catalog NumberJ61972.MF,J61972.MD,J61972.MC
Numéro de lotS28J065 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/07/2023 Catalog NumberJ61972.MF,J61972.MD,J61972.MC
Nom du produit
Trans-Zeatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >