Learn More
Fisherbrand™ Rack de microtubes TracRack™
Permet aux utilisateurs d’ouvrir, d’identifier et de retirer facilement uniquement les segments d’échantillons nécessaires. Le rack de microtubes Fisherbrand™ TracRack™ permet de réduir les risques de contamination croisée en ne sortant pas le rack entier d’échantillons hors du stockage à froid.
14.25€ - 34.80€
Spécification
Type de produit | Boîte de stockage pour microtubes |
---|---|
Comprend | Boîte extérieure et couvercle |
Matériau | PP |
Quantité | 1/boîte |
Dimensions (L x l x H) | 12,93 x 13 x 3,5cm |
Code produit | Marque | Capacité | Couleur | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Couleur | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15346548
![]() |
Fisherbrand™
HS120356 |
Tubes (1,5 à 2 ml) | Violet | 64 |
34.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15356548
|
Fisherbrand™
HS120357 |
Tubes (64 x 0.5 mL or 96 x 0.2 mL) | Light Purple | 64/96 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Huit segments individuels par boîte
- Les segments de tubes sont en PP durable
- Permet de réduire la contamination croisée potentielle
- Permet d’économiser de l’espace de travail précieux et de disposer de plus de place pour la manipulation des échantillons
- Empêche les couvercles microfuges ouverts d’interférer avec d’autres puits
- Identification alphanumérique des puits
- Segments de tubes vendus avec boîtier externe et couvercle
- Boîtier externe TracRack™ en film de PP mince
- Stockez à des températures allant jusqu’à - 80°C.
- Résistant à l’humidité, ce qui réduit considérablement les risques de moisissure
- Les segments amovibles permettent d’utiliser la coque externe pour le stockage d’autres petits produits de laboratoire
- Étanche à la lumière pour les matériaux sensibles à la lumière
- Les boîtes de 5,3 cm s’adaptent aux racks pour congélateur standard
Spécification
Boîte de stockage pour microtubes | |
PP | |
12,93 x 13 x 3,5cm | |
13 cm |
Boîte extérieure et couvercle | |
1/boîte | |
12,93 mm | |
3,5 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Rack de microtubes TracRack™