Learn More
Fisherbrand™ Rack de microtubes TracRack™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Violet
Violet clair
Positions:
64
64/96
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Huit segments individuels par boîte
- Les segments de tubes sont en PP durable
- Permet de réduire la contamination croisée potentielle
- Permet d’économiser de l’espace de travail précieux et de disposer de plus de place pour la manipulation des échantillons
- Empêche les couvercles microfuges ouverts d’interférer avec d’autres puits
- Identification alphanumérique des puits
- Segments de tubes vendus avec boîtier externe et couvercle
- Boîtier externe TracRack™ en film de PP mince
- Stockez à des températures allant jusqu’à - 80°C.
- Résistant à l’humidité, ce qui réduit considérablement les risques de moisissure
- Les segments amovibles permettent d’utiliser la coque externe pour le stockage d’autres petits produits de laboratoire
- Étanche à la lumière pour les matériaux sensibles à la lumière
- Les boîtes de 5,3 cm s’adaptent aux racks pour congélateur standard
Spécification
Spécification
| Comprend | Outer Box and Lid |
| Type de produit | Microtube Storage Box |
| Array | 8 x 8 |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | Violet clair |
| Capacité | Microtubes (0.2 to 0.5 mL) |
| Matériau | Polypropylene |
| Positions | 64/96 |
| Forme | Square |
| Étagères | None |
| Afficher plus |