Learn More
Fisherbrand™ Rack de microtubes TracRack™
Permet aux utilisateurs d’ouvrir, d’identifier et de retirer facilement uniquement les segments d’échantillons nécessaires. Le rack de microtubes Fisherbrand™ TracRack™ permet de réduir les risques de contamination croisée en ne sortant pas le rack entier d’échantillons hors du stockage à froid.
Marque: Fisherbrand™ HS120356
30.84 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Huit segments individuels par boîte
- Les segments de tubes sont en PP durable
- Permet de réduire la contamination croisée potentielle
- Permet d’économiser de l’espace de travail précieux et de disposer de plus de place pour la manipulation des échantillons
- Empêche les couvercles microfuges ouverts d’interférer avec d’autres puits
- Identification alphanumérique des puits
- Segments de tubes vendus avec boîtier externe et couvercle
- Boîtier externe TracRack™ en film de PP mince
- Stockez à des températures allant jusqu’à - 80°C.
- Résistant à l’humidité, ce qui réduit considérablement les risques de moisissure
- Les segments amovibles permettent d’utiliser la coque externe pour le stockage d’autres petits produits de laboratoire
- Étanche à la lumière pour les matériaux sensibles à la lumière
- Les boîtes de 5,3 cm s’adaptent aux racks pour congélateur standard
Spécification
Boîte extérieure et couvercle | |
Violet | |
PP | |
1/boîte | |
12,93 mm | |
3,5 cm |
Boîte de stockage pour microtubes | |
Tubes (1,5 à 2 ml) | |
64 | |
12,93 x 13 x 3,5cm | |
13 cm | |
12,3 cm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%