Learn More
BD Vacutainer Tubes d’héparine de lithium
Le tube plasma pour la chimie clinique inclut l’héparine de lithium séchée par pulvérisation comme un anticoagulant.
Marque: BD Vacutainer 368886
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubes plasma pour la chimie clinique avec héparine de lithium séchée par pulvérisation.
- L’héparine agit comme un anticoagulant lorsqu’elle développe un complexe d’antithrombine.
- Les tubes plasma doivent être retournés doucement 180° d’avant en arrière 8 à 10 fois.
- Obtenir un mélange correct immédiatement après le prélèvement de l’échantillon de sang est extrêmement important pour éviter la microcoagulation.
- L’héparine de lithium est séchée par pulvérisation sur les parois internes des tubes à l’aide d’une procédure spéciale afin que l’additif soit uniformément distribué pour obtenir la meilleure solubilité possible.
- Pour la chimie clinique, l’héparine de lithium est généralement préférable à l’héparine sodique.
Spécification
Héparinate de lithium | |
6 ml | |
13 x 100 mm |
PET | |
Vert | |
Papier |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Vacutainer Tubes d’héparine de lithium > 6 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu