Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Analysez les FAME avec une excellente stabilité thermique à l’aide de cette colonne.
Marque: Thermo Scientific™ 26088-3340
Description
Analysez les FAME avec une excellente stabilité thermique à l’aide de la colonne GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
Colonne HPLC Thermo Scientific• Excellente symétrie de pic Tailles de particules allant de 1,7 à 5m Silice poreuse
• Syncronis
Spécification
240/260°C | |
0.53 mm | |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
1.5 μm | |
Polaire |
0.53 mm | |
TraceGOLD™ TG-WAXMS | |
GC/MS for FAMEs, GC/MS pour les huiles essentielles et les composants à odeur, GC/MS pour les solvants, GC/MS pour les isomères de xylène, GC/MS pour méthode EPA 603 pour l’acroléine/acrylonitrile | |
15 m | |
1.5um thickness; 0.53mm ID; 15m length |