Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Analysez les FAME avec une excellente stabilité thermique à l’aide de la colonne GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS.
• Excellente symétrie de pic Tailles de particules allant de 1,7 à 5m Silice poreuse
• Syncronis
• Trace GOLD TG-WaxMS GC
Spécification
Spécification
| Température max. | 240/260°C |
| Diamètre (métrique) | 0.25 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| Type d’USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| À utiliser avec (application) | GC/MS for FAMEs, GC/MS pour les huiles essentielles et les composants à odeur, GC/MS pour les solvants, GC/MS pour les isomères de xylène, GC/MS pour méthode EPA 603 pour l’acroléine/acrylonitrile |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Polarité | Polaire |
| Description | 0.5um thickness; 0.25mm ID; 15m length |