Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VMS
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
Marque: Thermo Scientific™ 26080-3390
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
- Phase stationnaire exclusive
- Dimensions optimisées pour l’analyse des polluants organiques volatils
- Parfaitement adaptées à la méthode EPA 8260B des États-Unis
- Similaires aux Rtx-VMS
Recommandé dans les cas suivants :
- Polluants organiques volatils
Spécification
260°C | |
0.32 mm | |
GC/MS, GC/MS pour les composés de la méthode EPA 8260B des États-Unis | |
30m |
0.32mm | |
TraceGOLD™ TG-VMS | |
1,8 μm | |
Apolaire |