Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-OPP I et II
Analysez les pesticides organophosphorés avec un bleeding ultra-faible, une inertie supérieure et une reproductibilité cohérente.
710.00€ - 772.19€
Spécification
Température max. | 330°C |
---|---|
À utiliser avec (application) | GC / MS pour les pesticides organophosphorés |
Longueur (métrique) | 30 m |
Polarité | Apolaire |
Code produit | Marque | Phase stationnaire | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Phase stationnaire | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11571104
|
Thermo Scientific™
26076-1420 |
TraceGOLD™ TG-OCP I | 30 m | 0,25 mm |
726.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11591104
|
Thermo Scientific™
26076-2240 |
TraceGOLD™ TG-OCP I | 30 m | 0,32 mm |
772.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11531104
|
Thermo Scientific™
26075-1420 |
TraceGOLD™ TG-OPP II | 30 m | 0,25 mm |
742.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11551104
|
Thermo Scientific™
26075-5760 |
TraceGOLD™ TG-OPP II | 30 m | 0,32 mm |
772.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11561104
|
Thermo Scientific™
26076-0690 |
TraceGOLD™ TG-OCP I | 30 m | 0,53 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11541104
|
Thermo Scientific™
26075-2250 |
TraceGOLD™ TG-OPP II | 30m | 0.53mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Analysez les pesticides organophosphorés avec un bleeding ultra-faible, une inertie supérieure et une reproductibilité cohérente grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I et II. Le faible bleeding de cette colonne offre un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents. Attendez-vous à une séparation complète des pesticides organophosphorés avec une durée d’analyse rapide. Les colonnes GC TraceGOLD TG-OPP I et II sont idéales pour les méthodes EPA 8141A des États-Unis.
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie- La colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents.
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
- Le faible bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité
- La réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser
- Faible bleeding permettant un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
- Durée d’analyse rapide facilitant la séparation complète des pesticides organophosphorés
- Idéales pour les méthodes EPA 8141A des États-Unis
Semblables à
- Rtx™-OPPesticides
- RTX™-OPPesticides2
Spécification
330°C | |
GC / MS pour les pesticides organophosphorés | |
30 m | |
Apolaire |