Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-OPP I et II
Analysez les pesticides organophosphorés avec un bleeding ultra-faible, une inertie supérieure et une reproductibilité cohérente.
Marque: Thermo Scientific™ 26075-1420
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Analysez les pesticides organophosphorés avec un bleeding ultra-faible, une inertie supérieure et une reproductibilité cohérente grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I et II. Le faible bleeding de cette colonne offre un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents. Attendez-vous à une séparation complète des pesticides organophosphorés avec une durée d’analyse rapide. Les colonnes GC TraceGOLD TG-OPP I et II sont idéales pour les méthodes EPA 8141A des États-Unis.
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie- La colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents.
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
- Le faible bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité
- La réduction du bleeding des colonnes permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser
- Faible bleeding permettant un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
- Durée d’analyse rapide facilitant la séparation complète des pesticides organophosphorés
- Idéales pour les méthodes EPA 8141A des États-Unis
Semblables à
- Rtx™-OPPesticides
- RTX™-OPPesticides2
Spécification
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
330°C | |
0,25 µm | |
Apolaire |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-OPP II | |
GC / MS pour les pesticides organophosphorés | |
30 m |