Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-OPP I et II
Analysez les pesticides organophosphorés avec un bleeding ultra-faible, une inertie supérieure et une reproductibilité cohérente.
Marque: Thermo Scientific™ 26075-2250
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Analysez les pesticides organophosphorés avec un bleeding ultra-faible, une inertie supérieure et une reproductibilité cohérente grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I et II. Le faible bleeding de cette colonne offre un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents. Attendez-vous à une séparation complète des pesticides organophosphorés avec une durée d’analyse rapide. Les colonnes GC TraceGOLD TG-OPP I et II sont idéales pour les méthodes EPA 8141A des États-Unis.
- Phase stationnaire exclusive
- Faible perte de phase stationnaire, idéales pour les applications GCMS
- Parfaitement adaptées à la méthode EPA 8141A des États-Unis
- Similaire aux Rtx-OPP Pesticides
- Pesticides organophosphorés
Spécification
0,5 mm | |
TraceGOLD | |
330 ° C | |
0,53 µm | |
Apolaire |
0.53mm | |
TraceGOLD™ TG-OPP II | |
GC/MS pour les pesticides organophosphorés | |
30m |