Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
Marque: Thermo Scientific™ 26098-5780
Description
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
- Phase à polarité faible, 5 % diphényl/95 % diméthyl polysiloxane
- Bleeding faible pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
- Exceptionnellement Inerte idéale pour l’analyse de composés actifs
- Équivaut à la phase USP G27
- Similaire à Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommandé dans les cas suivants :
- Composés semi-volatils
- Phénols
- Amines
- Solvants résiduels et impuretés de solvants
- Stupéfiants
- Pesticides
- Congénères de PCB
- Mélanges Aroclor
Spécification
330/350°C | |
0,18 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 MS | |
Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs | |
20 m | |
TG-5 MS 20 m x 0,18 mm x 0,18 μm |
0,18 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,18 μm | |
Faiblement polaire |