Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS AMINE
La colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS pour amines permet l’analyse des amines au niveau ppm sans amorçage de colonne.
413.32€ - 939.99€
Spécification
Phase stationnaire | Amine TraceGOLD™ TG-5 MS |
---|---|
Température max. | 300/315°C |
À utiliser avec (application) | GC/MS pour l’analyse des amines et autres composés basiques, y compris les alkylamines, les diamines, les triamines et les éthanolamines, GC/MS pour les hétérocycliques contenant du nitrogène |
Polarité | Faiblement polaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10690626
|
Thermo Scientific™
26097-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
537.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10157604
|
Thermo Scientific™
26097-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
778.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10619485
|
Thermo Scientific™
26097-2110 |
15 m | 0.25 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10555995
|
Thermo Scientific™
26097-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
816.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10311025
|
Thermo Scientific™
26097-2840 |
15 m | 0,25 mm | 1 μm |
511.92€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10148044
|
Thermo Scientific™
26097-2850 |
15 m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11806224
|
Thermo Scientific™
26097-2860 |
15 m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10035834
|
Thermo Scientific™
26097-2960 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
778.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10713107
|
Thermo Scientific™
26097-2970 |
30 m | 0,32 mm | 1 μm |
822.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11836224
|
Thermo Scientific™
26097-2980 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
939.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13496846
|
Thermo Scientific™
26097-3960 |
30 m | 0,53 mm | 3 μm |
920.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
La colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS pour amines permet l’analyse des amines au niveau ppm sans amorçage de colonne.
- Phase à polarité faible, 5 % diphényl/95 % diméthyl polysiloxane
- La surface du tube est chimiquement altérée pour réduire la traînée des composés basiques actifs
- Permet également l’analyse des composés neutres ou faiblement acides (phénols par ex.) et des composés susceptibles de liaison hydrogène
- Faible bleeding à la température de fonctionnement maximale
Recommandé dans les domaines suivants :
- Amines et autres composés basiques, y compris alkylamines, diamines, triamines et éthanolamines
- Composés hétérocycliques contenant de l’azote
Spécification
Amine TraceGOLD™ TG-5 MS | |
300/315°C | |
GC/MS pour l’analyse des amines et autres composés basiques, y compris les alkylamines, les diamines, les triamines et les éthanolamines, GC/MS pour les hétérocycliques contenant du nitrogène | |
Faiblement polaire |