Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS AMINE
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS pour amines permet l’analyse des amines au niveau ppm sans amorçage de colonne.
- Phase à polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
- La surface du tube est chimiquement altérée pour réduire la traînée des composés basiques actifs
- Permet également l’analyse des composés neutres ou faiblement acides (phénols par ex.) et des composés susceptibles de liaison hydrogène
- Faible bleeding à la température de fonctionnement maximale
Recommandé dans les cas suivants :
- Amines et autres composés basiques, y compris alkylamines, diamines, triamines et aminoéthanols
- Composés hétérocycliques contenant de l’azote
Spécification
Spécification
| Température max. | 300/315°C |
| Diamètre (métrique) | 0.32 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Amine TraceGOLD™ TG-5 MS |
| À utiliser avec (application) | GC/MS pour l’analyse des amines et autres composés basiques, y compris les alkylamines, les diamines, les triamines et les éthanolamines, GC/MS pour les hétérocycliques contenant du nitrogène |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Polarité | Low-Polar |
| Description | 1um thickness; 0.32mm ID; 15m length |