Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS AMINE
Code produit. 10690626 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10690626
Marque: Thermo Scientific™ 260971300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS pour amines permet l’analyse des amines au niveau ppm sans amorçage de colonne.
La colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS pour amines permet l’analyse des amines au niveau ppm sans amorçage de colonne.
  • Phase à polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
  • La surface du tube est chimiquement altérée pour réduire la traînée des composés basiques actifs
  • Permet également l’analyse des composés neutres ou faiblement acides (phénols par ex.) et des composés susceptibles de liaison hydrogène
  • Faible bleeding à la température de fonctionnement maximale
Recommandé dans les cas suivants :
  • Amines et autres composés basiques, y compris alkylamines, diamines, triamines et aminoéthanols
  • Composés hétérocycliques contenant de l’azote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 300/315°C
Diamètre (métrique) 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire Amine TraceGOLD™ TG-5 MS
À utiliser avec (application) GC/MS pour l’analyse des amines et autres composés basiques, y compris les alkylamines, les diamines, les triamines et les éthanolamines, GC/MS pour les hétérocycliques contenant du nitrogène
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 15 m
Polarité Faiblement polaire
Description Épaisseur de 0,25 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 15 m de longueur