Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-17MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS sont particulièrement adaptées aux applications GCMS qui requièrent une polarité supérieure à celle d’une colonne à 5 % de phényle.
- Phase à polarité modérée, à 50 % de diphényl / 50 % de diméthyl polysiloxane
- Idéales pour une analyse de confirmation
- Excellente inertie pour les composés actifs tels que les pesticides
- Bleeding très faible, idéal pour les analyses par GCMS
- Similaire à Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides et herbicides
- Acides résiniques
- Esters de phtalate
- Triglycérides
- Stérols
Spécification
Spécification
| Température max. | 300/320°C |
| Diamètre (métrique) | 0,1 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,1 mm |
| Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-17 MS |
| Type d’USP | G43 |
| À utiliser avec (application) | GC/MS pour pesticides et herbicides, GC/MS pour les acides résiniques, GC/MS pour esters de phtalate, GC/MS pour triglycérides, GC/MS pour stérols |
| Épaisseur du film | 0,1 μm |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Polarité | Mi-polaire |
| Description | Épaisseur de 0,1 µm ; dia. int. de 0,1 mm ; 10 m de longueur |