Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS
Comprend un mélange de groupes cyano et phényl pour une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
Marque: Thermo Scientific™ 26090-2230
Code produit. 10249614
-
657.54€ / 1 pièce
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
-
Code produit. 10107864
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS présentent un mélange de groupes cyano et phényl résultant en une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
- Phase à polarité moyenne (14 % cyanopropylphényl, 86 % diméthylpolysiloxane)
- Entièrement caractérisées pour une reproductibilité à long terme, une homogénéité de colonne à colonne et un bleeding faible
- Optimales pour des analyses de confirmation
- Équivaut à la phase USP G46
- Semblable à : Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
Alcools
Pesticides
Composés oxygénés
Congénères de PCB
Mélanges Aroclor
Spécification
260/280°C | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-1701 MS | |
Analyse des composés oxygénés, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour les oxygénés, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor | |
30 m | |
Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 30 m de longueur |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
G46 | |
0,5 μm | |
Mi-polaire |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 10678484
205,00 € / 500mL -
Catalog No. 13464189
105,00 € / 5 pièces -
Catalog No. 10647894
280,00 € / 250mL -
Catalog No. 10434963
230,00 € / 50 pièces -
Catalog No. 10533795
680,75 € / 1 pièce -
Catalog No. 10066984
728,28 € / 1 pièce -
Catalog No. 16031412
1.575,16 € / 1 pièce