Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer
Reliably monitor and be alerted to any issues affecting the contents of your fridge or freezer without even opening the door using the Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer.
75.90€ - 102.00€
Spécification
Certifications/Conformité | NIST |
---|---|
Profondeur (impériale) | 0,75 in |
Profondeur (métrique) | 19 mm |
Diamètre (impériale) de la sonde | 0,1875 in |
Diamètre (métrique) de la sonde | 4.7625 mm |
Code produit | Marque | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17806111
|
Fisherbrand™
5600001 |
Flacon |
91.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
17816111
|
Fisherbrand™
5600004 |
Point |
75.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
17826111
|
Fisherbrand™
5600008 |
Flacon de vaccin |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le voyant d’alarme s’allume de façon brillante pour attirer votre attention sur un problème immédiat.
- Prévenez les accidents avant qu’ils se produisent avec le voyant d’alarme préalerte qui s’allume en orange lorsque votre réfrigérateur ou votre congélateur est à moins de 1 degré de votre réglage d’alarme
- Utilisez le bouton Muet pour désactiver l’alarme sonore pendant que vous examinez le problème.
- La mise en route pour les utilisateurs est un jeu d’enfant avec une expérience utilisateur améliorée et plus intuitive, comprenant des grands boutons, du texte à contraste élevé et une conception bien pensée
- Réduisez l’entretien grâce à une batterie plus puissante et des améliorations techniques intérieures pour des performances optimisées
- Conformité ; comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
- Effectuez des mesures rapidement et avec certitude à l’aidedu triple affichage—indique simultanément les températures actuelles, élevées et basses
- Choisissez l’option de sonde adaptée à votre application
Spécification
NIST | |
19 mm | |
4.7625 mm | |
4,25 in | |
120 in | |
21 cm | |
22.225 mm | |
1° | |
158°F | |
-58°F | |
-58° to +158°F | |
Oui | |
±1°C | |
11 cm |
0,75 in | |
0,1875 in | |
Surveillance de la température | |
107.95 mm | |
7/8 in. | |
304.8 cm | |
Plastic | |
Thermomètre numérique | |
70°C | |
-50°C | |
-50°C à +70°C | |
AAA | |
Écran LCD triple |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer