Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de sonde:
Flacon
Flacon de vaccin
Point
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le voyant d’alarme s’allume de façon brillante pour attirer votre attention sur un problème immédiat.
- Prévenez les accidents avant qu’ils se produisent avec le voyant d’alarme préalerte qui s’allume en orange lorsque votre réfrigérateur ou votre congélateur est à moins de 1 degré de votre réglage d’alarme
- Utilisez le bouton Muet pour désactiver l’alarme sonore pendant que vous examinez le problème.
- La mise en route pour les utilisateurs est un jeu d’enfant avec une expérience utilisateur améliorée et plus intuitive, comprenant des grands boutons, du texte à contraste élevé et une conception bien pensée
- Réduisez l’entretien grâce à une batterie plus puissante et des améliorations techniques intérieures pour des performances optimisées
- Conformité ; comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
- Effectuez des mesures rapidement et avec certitude à l’aidedu triple affichage—indique simultanément les températures actuelles, élevées et basses
- Choisissez l’option de sonde adaptée à votre application
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | NIST |
| Profondeur (impériale) | 0,75 in |
| Profondeur (métrique) | 19 mm |
| Diamètre (impériale) de la sonde | 0,1875 in |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 4.7625 mm |
| À utiliser avec (application) | Surveillance de la température |
| Hauteur (impériale) | 4,25 in |
| Hauteur (métrique) | 107.95 mm |
| Comprend | Thermomètre, sonde à munitions, bande Velcro, piles AAA, guide de démarrage rapide et certificat Traceable™. |
| Longueur (impériale) du câble | 120 in |
| Afficher plus |