Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer
Code produit. 17826111 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de sonde:
Flacon
Flacon de vaccin
Point
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17826111
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Reliably monitor and be alerted to any issues affecting the contents of your fridge or freezer without even opening the door using the Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer.
  • Le voyant d’alarme s’allume de façon brillante pour attirer votre attention sur un problème immédiat.
  • Prévenez les accidents avant qu’ils se produisent avec le voyant d’alarme préalerte qui s’allume en orange lorsque votre réfrigérateur ou votre congélateur est à moins de 1 degré de votre réglage d’alarme
  • Utilisez le bouton Muet pour désactiver l’alarme sonore pendant que vous examinez le problème.
  • La mise en route pour les utilisateurs est un jeu d’enfant avec une expérience utilisateur améliorée et plus intuitive, comprenant des grands boutons, du texte à contraste élevé et une conception bien pensée
  • Réduisez l’entretien grâce à une batterie plus puissante et des améliorations techniques intérieures pour des performances optimisées
  • Conformité ; comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
  • Effectuez des mesures rapidement et avec certitude à l’aidedu triple affichage—indique simultanément les températures actuelles, élevées et basses
  • Choisissez l’option de sonde adaptée à votre application
Spécification
Taille de flacon 5 mL
Certifications/Conformité NIST
Profondeur (impériale) 0,75 in
Profondeur (métrique) 19 mm
Diamètre (impériale) de la sonde 0,1875 in
Diamètre (métrique) de la sonde 4.7625 mm
À utiliser avec (application) Surveillance de la température
Hauteur (impériale) 4,25 in
Hauteur (métrique) 107.95 mm
Comprend Thermomètre, sonde flacon pour vaccin, bande velcro, piles AAA, guide de démarrage rapide et certificat Traceable™.
Longueur (impériale) du câble 120 in
Longueur (impériale) de sonde 7/8 in.
Longueur (métrique) 21 cm
Longueur (métrique) du câble 304.8 cm
Longueur (métrique) de sonde 22.225 mm
Matériau Plastic
Type de sonde Flacon de vaccin
Résolution
Type de produit Thermomètre numérique
Description Thermomètre numérique pour réfrigérateur / congélateur avec sonde flacon pour vaccin de 5 ml
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58° to +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Bains, incubateurs, réfrigérateurs ou congélateurs
Type de batterie AAA
Précision ±1°C
Affichage Écran LCD triple
Largeur (métrique) 11 cm