Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TRACE™ TR-WaxMS
Utilisez cette colonne de GC polaire à faible bleeding et très stable pour les séparations à haute polarité pour l’analyse MS.
Marque: Thermo Scientific™ 260X223P
Description
Pour les séparations à polarité élevée dans le cadre d’une analyse GC/MS, choisissez la colonne de GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS à faible bleeding et à polarité élevée. La colonne TRACE TR-WaxMS est fabriquée à l’aide d’une technique de liaison exclusive qui minimise le bleeding et élargit la plage de températures de fonctionnement maximales (de 260 à 280 °C).
- Phase polaire, polyéthylène glycol
- Méthode de greffage propriétaire étendant les températures de fonctionnement
- Bleeding extrêmement faible améliorant la sensibilité et les recherches en bibliothèque Stabilité élevée avec l’oxygène et l’eau
- Hydrocarbures aromatiques
- Additifs alimentaires
- Huiles essentielles
- Alcools
- Esters
- Aldéhydes
- Cétones
Spécification
280/300°C | |
0,25 mm | |
Trace™ TG-WAXMS | |
GC/MS pour les hydrocarbures aromatiques, les alcools, les esters, les aldéhydes et les cétones, GC/MS pour les additifs alimentaires et les huiles essentielles | |
30m | |
30m x 0,25 mm x 0.5um |
0,25 mm | |
TRACE | |
G16 | |
0,5 μm | |
Polaire |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.