Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-Wax
Analysez une large gamme de composés polaires avec cette colonne de GC à polarité élevée, à usage général et à faible bleeding.
Marque: Thermo Scientific™ 260W297P
Description
Analysez une large gamme de composés polaires avec la colonne GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax. Phase polyéthylène-glycol idéale pour l’analyse de tous les composés polaires. Elles sont hautement réticulées et entièrement désactivées pour offrir une excellente forme de pic, même avec des alcools à chaîne courte.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles- Phase polaire, polyéthylène-glycol
- Très réticulée et entièrement désactivée
- Lavable au solvant
Applications :
- Esters
- Alcools
- Cétones
- Glycols
- Isomères aromatiques
Qualité et reproductibilité excellentes :
Utilisation recommandée :
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
- Aldéhydes
- Huiles essentielles
Autres utilisations :
- Acides
- Alcools
- Alcools dans les boissons
- Acétates d’alditol (sucres)
- Amines–aliphatiques
- Amines–aromatiques
- Herbicides
- Cétones
- Composés nitroaromatiques
- Phénols
- Composés volatils
Semblable à :
- DB-Wax
- BP20
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-WAX
- ZBWAX
Spécification
240/260°C | |
0,32 mm | |
Trace™ TR-WAX | |
Analyse des isomères aromatiques, GC pour alcools, GC pour cétones, GC pour glycols, GC pour isomères aromatiques | |
30 m | |
30 m x 0,32 mm x 1 μm |
0,32 mm | |
TRACE | |
G16, G20 | |
1 μm | |
Polaire |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.