Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-50MS
Choisissez ces colonnes à polarité moyenne pour les applications GC / MS.
Marque: Thermo Scientific™ 260R225P
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS sont des colonnes de polarité moyenne idéales pour les applications GC/MS.
- Phase de polarité moyenne, 50% phényl polysilphénylène-siloxane
- Bleeding faible diminuant la contamination MS
- Particulièrement utile pour les applications nécessitant une température et une polarité supérieures à celles d’une colonne à 5 % de phényle
- L’inertie de la colonne donne une traînée de pic minimale et une dissociation moindre des échantillons sensibles
- Semblable à : OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recommandé dans les cas suivants :
- Herbicides
- Stupéfiants
- EPA 604, 608, 8060, 8081
- Produits pharmaceutiques
Spécification
360/370°C | |
0.53 mm | |
G3 | |
0,5 μm | |
Mi-polaire |
0.53mm | |
Trace TR-50MS | |
GC/MS pour herbicides, GC/MC pour stupéfiants, GC/MS pour l’EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS pour les produits pharmaceutiques | |
30m | |
30m x 0,53 mm x 0.5um |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.