Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-50MS
Choisissez ces colonnes à polarité moyenne pour les applications GC / MS.
Marque:  Thermo Scientific™ 260R213P
Code produit. 10046204
Description
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS sont des colonnes de polarité moyenne idéales pour les applications GC/MS.
  • Phase de polarité moyenne, 50% phényl polysilphénylène-siloxane
  • Bleeding faible diminuant la contamination MS
  • Particulièrement utile pour les applications nécessitant une température et une polarité supérieures à celles d’une colonne à 5 % de phényle
  • L’inertie de la colonne donne une traînée de pic minimale et une dissociation moindre des échantillons sensibles
  • Semblable à : OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recommandé dans les cas suivants :
  • Herbicides
  • Stupéfiants
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Produits pharmaceutiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
360/370°C
0.53 mm
G3
0,5 μm
Mi-polaire
0.53mm
Trace TR-50MS
GC/MS pour herbicides, GC/MC pour stupéfiants, GC/MS pour l’EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS pour les produits pharmaceutiques
15m
15m x 0,53 mm x 0.5um
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-50MS > 15m x 0,53mm x 0,5μm