Learn More
Ansell™ Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-300
BIOPHARMA
Conforme à la norme ASTM D 3577, type II. Les gants en nitrile verts Ansell™ TouchNTuff™ série 93-300 sont parfaits pour une utilisation lors de la fabrication d’appareils électroniques et de semi-conducteurs, ainsi lors des tests en laboratoire.
Marque:  Ansell™ 93300100
Code produit. 15284698
  • 577.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Offre la protection la plus élevée pour une large gamme de produits chimiques que tout autre gant en nitrile à usage unique
  • Offre au porteur un niveau élevé de confort et une protection accrue dans l’avant-bras (manchette plus longue)
  • Fabriqués en nitrile, offrant trois fois la résistance aux perforations des gants en latex standard
  • Fabriqués sans protéines de latex de caoutchouc naturel, le gant peut être porté en toute confiance par les porteurs sensibles au latex (type l)
  • Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 5 ou supérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nitrile
Nitrile
Oui
XL
0,12mm
Pour le mélange de liquides, les processus de filtration, les opérations sur les vaccins et les solutions injectables, etc.
Haute résistance aux éclaboussures et aux perforations
Normes CATÉGORIE III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, type II
Nitrile
Gants
93 / 300
Bouts des doigts texturés
240 paires
93-300