Learn More
Ansell™ Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-300
Code produit. 15271578 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10
6,5
7,5
8,5
9,5
L
M
S
XL
Conditionnement:
100 PCS
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 15271578
Marque: Ansell™ 93300_6.57
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conforme à la norme ASTM D 3577, type II. Les gants en nitrile verts Ansell™ TouchNTuff™ série 93-300 sont parfaits pour une utilisation lors de la fabrication d’appareils électroniques et de semi-conducteurs, ainsi lors des tests en laboratoire.
  • Offre la protection la plus élevée pour une large gamme de produits chimiques que tout autre gant en nitrile à usage unique
  • Offre au porteur un niveau élevé de confort et une protection accrue dans l’avant-bras (manchette plus longue)
  • Fabriqués en nitrile, offrant trois fois la résistance aux perforations des gants en latex standard
  • Fabriqués sans protéines de latex de caoutchouc naturel, le gant peut être porté en toute confiance par les porteurs sensibles au latex (type l)
  • Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 5 ou supérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité Standards CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Type II
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Matériau de la manchette Nitrile
Accelerator Free No
AQL 1.5
Coating Material Nitrile
Couleur Green
Jetable Single-use
Finition externe Fingertip Textured
Hand Specific
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Powder Free
Type de produit Gants
Dimensions 6,5
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
Type de doigt Bouts des doigts texturés
À utiliser avec (application) For blending of liquids, filtration processes, vaccines injectables operations etc.
Quantité 240 paires
Résistant à Splash and high puncture resistance
Séries 93-300