Learn More
Ansell Gants en nitrile jetables bleus de la gamme 93-163 TouchNTuff™
Résistance aux éclaboussures prouvée contre les produits chimiques dangereux. Les gants en nitrile jetables bleus Ansell TouchNTuff™ de la gamme 93-163 sont souples et confortables pour une meilleure dextérité.
38.75€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
---|---|
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Entièrement texturés |
Matériau | Nitrile |
Code produit | Marque | Dimensions | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | ||||||
15532505
|
Ansell
93163110 |
10,5/11 |
38.75€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15542505
|
Ansell
93163080 |
7,5/8 |
38.75€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15552505
|
Ansell
93163090 |
8,5/9 |
38.75€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15522505
|
Ansell
93163100 |
9,5/10 |
38.75€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15511265
|
Ansell
93163070 |
6,5/7 |
38.75€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Gants à usage unique
- Formulation en nitrile pour une faible fatigue des mains
- À enfilage facile
- Finition texturée, légère et résistante
- Bonne résistance à la perforation
- Souples et confortables pour une excellente dextérité
- Manchette à bord roulé pour un enfilage facile et une bonne résistance aux déchirures
- Ambidextres
Applications :
- Manipulation de produits chimiques
- Fabrication du verre
- Manipulation des cytostatiques
- Manipulation de pièces complexes
- Analyse de laboratoire
- Assemblage léger de pièces enduites d’huile
- Petites tâches d’assemblage
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Produits pharmaceutiques
- Industrie de l’impression
Specifications
EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 | |
Single-use | |
Nitrile | |
Gants en nitrile | |
Ourlé | |
93-163 |
Bleu | |
Entièrement texturés | |
Sans poudre | |
0,17 mm | |
50 gants/boîte, 10 boîtes/carton | |
355 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell Gants en nitrile jetables bleus de la gamme 93-163 TouchNTuff™