Learn More
Ansell Gants en nitrile jetables bleus de la gamme 93-163 TouchNTuff™
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Gants à usage unique
- Formulation en nitrile pour une faible fatigue des mains
- À enfilage facile
- Finition texturée, légère et résistante
- Bonne résistance à la perforation
- Souples et confortables pour une excellente dextérité
- Manchette à bord roulé pour un enfilage facile et une bonne résistance aux déchirures
- Ambidextres
Applications :
- Manipulation de produits chimiques
- Fabrication du verre
- Manipulation des cytostatiques
- Manipulation de pièces complexes
- Analyse de laboratoire
- Assemblage léger de pièces enduites d’huile
- Petites tâches d’assemblage
- Ateliers de peinture et de pulvérisation
- Produits pharmaceutiques
- Industrie de l’impression
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003 |
| Accelerator Free | Yes |
| Applications | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Sans poudre |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction