Learn More
Ansell Gants en nitrile jetables bleus de la gamme 93-163 TouchNTuff™
Code produit. 15511265 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10,5/11
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 15511265
Marque: Ansell 93163070_cleaned
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Résistance aux éclaboussures prouvée contre les produits chimiques dangereux. Les gants en nitrile jetables bleus Ansell TouchNTuff™ de la gamme 93-163 sont souples et confortables pour une meilleure dextérité.
  • Gants à usage unique
  • Formulation en nitrile pour une faible fatigue des mains
  • À enfilage facile
  • Finition texturée, légère et résistante
  • Bonne résistance à la perforation
  • Souples et confortables pour une excellente dextérité
  • Manchette à bord roulé pour un enfilage facile et une bonne résistance aux déchirures
  • Ambidextres
Applications :
  • Manipulation de produits chimiques
  • Fabrication du verre
  • Manipulation des cytostatiques
  • Manipulation de pièces complexes
  • Analyse de laboratoire
  • Assemblage léger de pièces enduites d’huile
  • Petites tâches d’assemblage
  • Ateliers de peinture et de pulvérisation
  • Produits pharmaceutiques
  • Industrie de l’impression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 374:2003
Accelerator Free Yes
Applications Industrial
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 6,5/7
Stérilité Non-sterile
Épaisseur (métrique) 0,17 mm
Type de manchette de gant Ourlé
Type d’emballage 50 gants/boîte, 10 boîtes/carton
Séries 93-163
Longueur (métrique) 355 mm