Learn More
Toluène, 99,8+ %, pour l’analyse des résidus, Distol™, Fisher Chemical Code produit.: 10735731
Toluène, 99,8+ %, pour l’analyse des résidus, Distol™, Fisher Chemical
Code produit. 10735731
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10735731
Marque: Fisher Chemical T/2323/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzeneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 111°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 29mbar at 20°C
Viscosité 0.6 mPaS at 20°C
Poids de la formule 92.14g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Toluène, 99,8+ %, pour l’analyse des résidus, Distol™, Fisher Chemical >