Learn More
Fil de titane, 2 mm de dia., 99,7 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15435945
Fil de titane, 2 mm de dia., 99,7 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15435945
5 Pc.
Click to view available options
Quantité:
25 Pc.
5 Pc.
Code produit. 15435945
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010397.KJ
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Aspect Silver Gray wire
Densité 4.506g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Quantité 5 Pc.
Odeur Odorless
Forme Fil, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre x 91 cm (36 po) de longueur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ18J018 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2024 Catalog Number010397.KM,010397.KJ
Nom du produit
Fil de titane, 2 mm de dia., 99,7 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals >