Learn More
Plaque en titane, 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur, hybridé, 100 x 100 mm (3,9 x 3,9 po), 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15444885
Plaque en titane, 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur, hybridé, 100 x 100 mm (3,9 x 3,9 po), 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15444885
5 Pc.
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Code produit. 15444885
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042896.KJ
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium plate
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) thick, annealed, 100x100mm (3.9x3.9 in.)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 Pc.
Pourcentage de pureté 99.7%
Odeur Odorless
Poids ≈286g/pc
Forme Plaque
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY05H041 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number042896.KJ,042896.KG
Numéro de lotG19W024 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042896.KJ,042896.KG
Numéro de lotQ02F026 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042896.KJ,042896.KG
Numéro de lotS27A027 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042896.KJ,042896.KG
Numéro de lotN02H003 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042896.KJ,042896.KG
Nom du produit
Plaque en titane, 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur, hybridé, 100 x 100 mm (3,9 x 3,9 po), 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >