Learn More
Éponge de titane, 3-19 mm (0,12-0,75 po), 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
50g
5kg
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Titanium sponge |
| Couleur | Gris |
| Note relative au nom | 3 to 19mm (0.12 to 0.75 in.) |
| Quantité | 250 g |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Éponge |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN2878 |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido