Learn More
Tige en titane, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11331529
Tige en titane, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331529
5 cm
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Code produit. 11331529
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014001.BQ
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 1,45 g/cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray rod
Densité 4.506g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Quantité 5 cm
Odeur Odorless
Forme Tige, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM13J007 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
Numéro de lotE25R014 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
Numéro de lotD03R040 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
Numéro de lotE19U030 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
Numéro de lotK22Q051 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number014001.CZ,014001.BU,014001.BQ
Nom du produit
Tige en titane, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >