Learn More
Tige en titane, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11384197
Tige en titane, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384197
5 cm
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
Code produit. 11384197
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036681.BQ
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 5,7 g/cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray rod
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Quantité 5 cm
Odeur Odorless
Forme Tige, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY22K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/11/2024 Catalog Number036681.BQ,036681.BU
Numéro de lotZ27H008 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number036681.BQ,036681.BU
Numéro de lotZ27H007 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number036681.BQ,036681.BU
Numéro de lotZ27H009 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number036681.BQ,036681.BU
Numéro de lotD16W028 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number036681.BQ,036681.BU
Nom du produit
Tige en titane, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >