Learn More
Tige en titane, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11395858
Tige en titane, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11395858
5 x 100 cm
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
5 x 100 cm
Code produit. 11395858
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010393.CQ
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 1,45 g/cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Gris
Aspect Dark Gray rod
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Quantité 5 x 100 cm
Odeur Odorless
Forme Tige, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotG12W001 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2024 Catalog Number010393.CQ,010393.BU,010393.BY
Numéro de lotS20E044 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2022 Catalog Number010393.CQ,010393.BU,010393.BY
Numéro de lotQ21C017 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number010393.CQ,010393.BU,010393.BY
Numéro de lotK16W009 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010393.CQ,010393.BU,010393.BY
Numéro de lotA26U004 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010393.CQ,010393.BU,010393.BY
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tige en titane, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >