Learn More
Feuille de titane, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11325848
Feuille de titane, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325848
100 x 500 mm
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
100 x 2000 mm
Code produit. 11325848
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010385.HP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 11,3 g/100 x 100 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver Gray foil
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Quantité 100 x 500 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW10K009 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog Number010385.GH,010385.HY,010385.HP
Numéro de lotN14K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number010385.GH,010385.HY,010385.HP
Numéro de lotN14K005 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number010385.GH,010385.HY,010385.HP
Numéro de lotS14H049 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2023 Catalog Number010385.GH,010385.HY,010385.HP
Numéro de lotM31I039 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010385.GH,010385.HY,010385.HP
Nom du produit
Feuille de titane, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >