Learn More
Chlorure de titane(III), solution à 20 % (p/v) dans l’acide chloridrique 2N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11914201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1L
250mL
25mL
Code produit. 11914201
Marque: Thermo Scientific Acros 395620010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7705-07-9 | Cl3Ti | 154.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(III) chloride
CAS 7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Couleur Violet
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Formule moléculaire Cl3Ti
Formule linéaire TiCl3
Numéro MDL MFCD00011266
Merck Index 15,9637
Synonyme Titanous chloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether
Clé InChI YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
Nom IUPAC titanium(3+) trichloride
Poids moléculaire (g/mol) 154.22
Poids de la formule 154.26
Pourcentage de pureté ∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis)
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.2000g/mL