Learn More
TPP™ Flacons de culture cellulaire à côté plat
Fabriqués en polystyrène pour une transparence totale. Les flacons de culture tissulaire TPP™ offrent une meilleure adhérence et croissance cellulaires grâce à la zone de croissance traitée par culture tissulaire opto-mécanique.
221.00€ - 842.00€
Spécification
Matériau du bouchon | HDPE |
---|---|
Matériau | Verre |
Comprend | Filter cap with PTFE membrane; pore size 0.22μm |
Revêtement de surface | Tissue Culture Treated |
Type de bouchon | Filter Screw Cap |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Surface de culture | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Surface de culture | Volume (métrique) de travail | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11334165
|
TPP™
90026 |
15 ml | 25 cm2 | 3 to 8mL |
842.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11371694
|
TPP™
90076 |
65 ml | 75 cm2 | 8 à 22 ml |
367.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11321744
|
TPP™
90151 |
165 mL | 150 cm2 | 15 to 45mL |
376.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11351744
|
TPP™
90301 |
410 mL | 300 cm2 | 30 to 85 mL |
221.00€
18 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fabriqués en polystyrène pour une transparence totale. Les flacons de culture tissulaire TPP™ offrent une meilleure adhésion et croissance de cellules grâce à la zone de croissance traitée par culture tissulaire opto-mécanique.
- Surface activée, surface de croissance uniforme et plane
- La géométrie du col réduit le risque de débordement
- Possibilité d’empiler de manière stable plusieurs flacons TPP
- Zone de marquage bilatérale très visible
- Indications de volume blanches et précises pour le contrôle visuel du volume de remplissage
- Grâce à la forme de son col, vous pourrez facilement utiliser les pipettes TPP, les racleurs TPP et les spatules TPP
- Pas de coins inaccessibles = prélèvement cellulaire à 100 %
- Excellent accès aux pipettes, racleurs de tissus et spatules tissulaires
- Zone de marquage présentant des lignes des deux côtés
- Élévation de la hauteur de débordement pour réduire tout risque de débordement
Spécification
HDPE | |
Filter cap with PTFE membrane; pore size 0.22μm | |
Filter Screw Cap |
Verre | |
Tissue Culture Treated |
Sécurité et traitement
- Isoproturon
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Isoproturon