Learn More
TPP™ Flat Sided Cell Culture Flasks
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Tissue Culture Flasks provide enhanced cell adhesion and growth through opto-mechanical tissue culture treated growth area.
Marque:  TPP™ 90026
Code produit. 11334165
  • 842.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Manufactured from polystyrene for crystal clear transparency. TPP™ Tissue Culture Flasks provide enhanced cell adhesion and growth through opto-mechanical tissue culture treated growth area.
  • Surface activée, surface de croissance uniforme et plane
  • La géométrie du col réduit le risque de débordement
  • Possibilité d’empiler de manière stable plusieurs flacons TPP
  • Zone de marquage bilatérale très visible
  • Indications de volume blanches et précises pour le contrôle visuel du volume de remplissage
  • Grâce à la forme de son col, vous pourrez facilement utiliser les pipettes TPP, les racleurs TPP et les spatules TPP
  • Pas de coins inaccessibles = prélèvement cellulaire à 100 %
  • Excellent accès aux pipettes, racleurs de tissus et spatules tissulaires
  • Zone de marquage présentant des lignes des deux côtés
  • Élévation de la hauteur de débordement pour réduire tout risque de débordement
Spécification
Spécification
HDPE
Verre
Tissue Culture Treated
25 cm2
15 ml
Filter cap with PTFE membrane; pore size 0.22μm
Filter Screw Cap
3 to 8mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Isoproturon
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isoproturon